Läs mer
Thermo Scientific™ ART™ Gelladdningspipettspetsar
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-8328207
Volym (metrisk):
20 μl
100 μl
Lämplig för ändamålet:
Steril& PCR-klar
Förpackningsstorlek:
Paket med 960
Produktkod. 10212911
Brand: Thermo Scientific™ 2155
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Utför appliceringarna exakt och konsekvent med dessa specialpipettspetsar, som tätar när de utsätts för potentiella föroreningar.
Utför applikationer konsekvent och exakt genom att använda Thermo Scientific™ ART™ Gelladdningspipettspetsar, som tätar när de utsätts för potentiella föroreningar och fångar dem inuti barriären. ART barriärspecialitetsspetsar är utformade för att underlätta pipettering för en mängd olika applikationer.
Features:
  • Sterile tips are certified free from RNase, DNase and pyrogen
  • Available in sterile, nonsterile and in various packaging options
  • Manufactured according to the industry's highest quality standard
  • Gel loading for loading acrylamide or agarose gels
Compatible with:
SoftFit™ pipette tips provide precise and consistent pipetteting with multichannel pipettes
Ergonomic pipette tips are designed for Gilson pipetteman™ pipettes and Thermo Scientific™ Finnpipette™ Focus pipettes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning ART Gel 100, Filtered, Sterile, Lift-off Lid Rack
Volym (metrisk) 100 μl
Filtrerade Filtrerade
Sterilitet Sterila
Modell ART Gel 100
Längd (engelska) 2,79 tum.
Längd (metrisk) 7.09cm
Rena påståenden DNas, RNas, DNA, ATP , PCR-hämmare och endotoxinfri
Formatera Lyft av lockställ
Tipsstil Gelladdning
För användning med (utrustning) Gilson Pipetman, Thermo Scientific Finnpipette Focus
Produktlinje ART
Lämplig för ändamålet Steril& PCR-klar