Läs mer
Thermo Scientific™ ART™ Spärrspecialpipettspetsar
GREENER_CHOICE
Produktkod. 10078950
Volym (metrisk):
0,5 till 20μ L
10 μl
1000 μl
200 μl
50 μl
Modell:
ART 10 REACH
ART 1000
ART 200U
ART 50U
ARTIKEL 20E
Tipsstil:
Ergonomi
Förlängd längd
Micro Point
Lämplig för ändamålet:
Steril& PCR-klar
Förpackningsstorlek:
Paket med 800
Paket med 960
Produktkod. 10078950
Brand: Thermo Scientific™ 2140
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Utför pipettering exakt och konsekvent med dessa pipettspetsar med förlängd barriär, som tätar när de utsätts för potentiella föroreningar.
Utför applikationer konsekvent och exakt genom att använda Thermo Scientific™ ART™ Barriärspecialpipettspetsar, som tätar när de utsätts för potentiella föroreningar och fångar dem inuti barriären. ART barriärspecialitetsspetsar är utformade för att underlätta pipettering för en mängd olika applikationer. Förlängd längd, Thermo Scientific™ REACH™ spetsar ger en extra nivå av kontamineringskontroll.
Features:
  • Sterile tips are certified free from RNase, DNase and pyrogen
  • Available in sterile, nonsterile and in various packaging options
  • Manufactured according to the industry's highest quality standard
Designed to Aid in Ppipetteting for a Variety of Applications:
Extended length: to prevent contamination by keeping the pipettete shaft from entering the sample vessel
Gel loading: for loading acrylamide or agarose gels
Wide orifice genomic: for genomic DNA, fragile cell lines and other viscous materials
Solvent safe: for acids, bases and aggressive organic solvents
Compatible with:
SoftFit™ pipette tips provide precise and consistent pipetteting with multichannel pipettes
Ergonomic pipette tips are designed for Gilson Pipetman™ pipettes and Thermo Scientific™ Finnpipette™ Focus pipettes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning ART 10 REACH, Filtered, Sterile, Lift-off Lid Rack
Volym (metrisk) 10 μl
Filtrerade Filtrerade
Sterilitet Sterila
Modell ART 10 REACH
Längd (engelska) 1.71 in.
Längd (metrisk) 4.33cm
Rena påståenden DNas, RNas, DNA, ATP , PCR-hämmare och endotoxinfri
Formatera Lyft av lockställ
Tipsstil Förlängd längd
För användning med (utrustning) Universal Fit
Produktlinje ART
Lämplig för ändamålet Steril& PCR-klar