Läs mer
Thermo Scientific™ ART™ Spärrspecialpipettspetsar
Beskrivning
Utför pipettering exakt och konsekvent med dessa pipettspetsar med förlängd barriär, som tätar när de utsätts för potentiella föroreningar.
Utför applikationer konsekvent och exakt genom att använda Thermo Scientific™ ART™ Barriärspecialpipettspetsar, som tätar när de utsätts för potentiella föroreningar och fångar dem inuti barriären. ART barriärspecialitetsspetsar är utformade för att underlätta pipettering för en mängd olika applikationer. Förlängd längd, Thermo Scientific™ REACH™ spetsar ger en extra nivå av kontamineringskontroll.
Features:
- Sterile tips are certified free from RNase, DNase and pyrogen
- Available in sterile, nonsterile and in various packaging options
- Manufactured according to the industry's highest quality standard
Designed to Aid in Ppipetteting for a Variety of Applications:
Extended length: to prevent contamination by keeping the pipettete shaft from entering the sample vessel
Gel loading: for loading acrylamide or agarose gels
Wide orifice genomic: for genomic DNA, fragile cell lines and other viscous materials
Solvent safe: for acids, bases and aggressive organic solvents
Compatible with:
SoftFit™ pipette tips provide precise and consistent pipetteting with multichannel pipettes
Ergonomic pipette tips are designed for Gilson Pipetman™ pipettes and Thermo Scientific™ Finnpipette™ Focus pipettes
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | ART 200U, Filtered, Sterile, Lift-off Lid Rack |
| Volym (metrisk) | 200 μl |
| Filtrerade | Filtrerade |
| Sterilitet | Sterila |
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Modell | ART 200U |
| Längd (engelska) | 2,06 tum. |
| Längd (metrisk) | 5.2cm |
| Rena påståenden | DNas, RNas, DNA, ATP , PCR-hämmare och endotoxinfri |
| Formatera | Lyft av lockställ |
| Visa mer |