Läs mer
Thermo Scientific™ ART™ Spärrspecialpipettspetsar
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-4525528
Volym (metrisk):
0,5 till 20μ L
10 μl
1000 μl
200 μl
50 μl
Modell:
ART 10 REACH
ART 1000
ART 200U
ART 50U
ARTIKEL 20E
Tipsstil:
Ergonomi
Förlängd längd
Micro Point
Lämplig för ändamålet:
Steril& PCR-klar
Förpackningsstorlek:
Paket med 800
Paket med 960
Produktkod. 10399360
Brand: Thermo Scientific™ 2770
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Utför pipettering exakt och konsekvent med dessa pipettspetsar med förlängd barriär, som tätar när de utsätts för potentiella föroreningar.
Utför applikationer konsekvent och exakt genom att använda Thermo Scientific™ ART™ Barriärspecialpipettspetsar, som tätar när de utsätts för potentiella föroreningar och fångar dem inuti barriären. ART barriärspecialitetsspetsar är utformade för att underlätta pipettering för en mängd olika applikationer. Förlängd längd, Thermo Scientific™ REACH™ spetsar ger en extra nivå av kontamineringskontroll.
Features:
  • Sterile tips are certified free from RNase, DNase and pyrogen
  • Available in sterile, nonsterile and in various packaging options
  • Manufactured according to the industry's highest quality standard
Designed to Aid in Ppipetteting for a Variety of Applications:
Extended length: to prevent contamination by keeping the pipettete shaft from entering the sample vessel
Gel loading: for loading acrylamide or agarose gels
Wide orifice genomic: for genomic DNA, fragile cell lines and other viscous materials
Solvent safe: for acids, bases and aggressive organic solvents
Compatible with:
SoftFit™ pipette tips provide precise and consistent pipetteting with multichannel pipettes
Ergonomic pipette tips are designed for Gilson Pipetman™ pipettes and Thermo Scientific™ Finnpipette™ Focus pipettes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning ART 200U, Filtered, Sterile, Lift-off Lid Rack
Volym (metrisk) 200 μl
Filtrerade Filtrerade
Sterilitet Sterila
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Modell ART 200U
Längd (engelska) 2,06 tum.
Längd (metrisk) 5.2cm
Rena påståenden DNas, RNas, DNA, ATP , PCR-hämmare och endotoxinfri
Formatera Lyft av lockställ
Tipsstil Ergonomi
För användning med (utrustning) Gilson Pipetman, Thermo Scientific Finnpipette Focus
Produktlinje ART
Lämplig för ändamålet Steril& PCR-klar