Läs mer
Thermo Scientific™ ART™ Icke-filtrerade standardpipettspetsar med gångjärn
GREENER_CHOICE
Produktkod. 15143566
Change view
Volym (metrisk):
10 μl
20 μl
200 μl
300 μl
1000 μl
Tipsstil:
Förlängd längd
Låg retention
Standard
För användning med (utrustning):
Eppendorf
Universal Fit
Lämplig för ändamålet:
Certifierad kvalitet
Sterila
Förpackningsstorlek:
Paket med 768
Paket med 960
21 product options available for selection
Product selection table with 21 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Tipsstil För användning med (utrustning) Lämplig för ändamålet unitSize
15143566 10 μl Låg retention Universal Fit Certifierad kvalitet Paket med 960
15163626 1000 μl Låg retention Universal Fit Sterila Paket med 768
15153626 1000 μl Låg retention Universal Fit Certifierad kvalitet Paket med 768
15133626 1000 μl Standard Universal Fit Sterila Paket med 768
15143626 1000 μl Standard Universal Fit Certifierad kvalitet Paket med 768
15143616 300 μl Låg retention Universal Fit Sterila Paket med 960
15133616 300 μl Låg retention Universal Fit Certifierad kvalitet Paket med 960
15113616 300 μl Standard Universal Fit Certifierad kvalitet Paket med 960
15123616 300 μl Standard Universal Fit Sterila Paket med 960
15153596 200 μl Låg retention Universal Fit Sterila Paket med 960
15133596 200 μl Låg retention Universal Fit Certifierad kvalitet Paket med 960
15123596 200 μl Standard Universal Fit Sterila Paket med 960
15113596 200 μl Standard Universal Fit Certifierad kvalitet Paket med 960
15133586 20 μl Låg retention Eppendorf Sterila Paket med 960
15113586 20 μl Låg retention Eppendorf Certifierad kvalitet Paket med 960
15103586 20 μl Standard Eppendorf Certifierad kvalitet Paket med 960
15143576 10 μl Förlängd längd Universal Fit Sterila Paket med 960
15103576 10 μl Låg retention Universal Fit Sterila Paket med 960
15153566 10 μl Standard Universal Fit Sterila Paket med 960
15123566 10 μl Standard Universal Fit Certifierad kvalitet Paket med 960
15183576 20 μl Standard Eppendorf Sterila Paket med 960
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 21 options available.
21 options
Produktkod. 15143566 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 350205HR
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Få åtkomst till tips med en hand med detta mångsidiga gångjärnsställ, som är designat för ditt sätt att arbeta.
Få åtkomst till tips med en hand Thermo ScientificTM ARTTM Nonfiltred Ginged Rack Pipett Tips, som är designad för ditt sätt att arbeta. Oroa dig inte längre för att dina tips spills på din bänk eller golv. Maximera din produktivitet och växla enkelt från gångjärn till lyft i bara tre enkla steg. Ta helt enkelt loss, vrid och justera locket - nu har du en traditionell lyftning när du behöver den.
Features:
  • Complete selection of non-filtered and specialty tips deliver proven ART quality, performance and reliability, backed by the highest Thermo Scientific standards and worldwide support
  • Racks offer quick and easy access to pipette tips, saving valuable time
  • Front latch closes and locks, ensuring safe and secure storage throughout
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning ART Non-filtered, LR, Non-sterile, Hinged Rack
Volym (metrisk) 10 μl
Filtrerade Ej filtrerad
Sterilitet Icke-steril
Färg Naturlig
Modell ART Ej filtrerad
Längd (engelska) 1,2 tum
Längd (metrisk) 3.13 cm
Rena påståenden DNas, RNas, DNA, ATP och Endotoxinfri
Formatera Gångjärnsställ
Tipsstil Låg retention
För användning med (utrustning) Universal Fit
Produktlinje ART
Lämplig för ändamålet Certifierad kvalitet