Läs mer
Thermo Scientific™ ART™ Pipettspets tomma gångjärnsställ
Produktkod. 10287524
Change view
Storlek:
Liten
Intermediär
Betydande
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 8
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek Förpackningsstorlek
10287524 Liten Paket med 10
10429844 Intermediär Paket med 10
10349124 Betydande Paket med 8
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10287524 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 2004ER
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    398.43 SEK
    349.42 SEK / Paket med 10
    Save 49.01 SEK
    12% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 26-01-2027
Lägg i varukorgen
Spara värdefullt utrymme i labbet med dessa staplingsbara pipettspetsförsedda ställ.
Spara värdefullt utrymme i labbet med den stapelbara Thermo Scientific™ ART™ Pipettspets tomma gångjärnsställ. ART barriärspetsar ger 100 % säkerhet mot aerosoler och vätskekontamination. Den främre spärren stänger och låser, vilket säkerställer säker och säker förvaring överallt.
Funktioner
  • ART barriärspetsar ger 100 % säkerhet mot aerosoler och vätskekontamination
  • Ställar ger snabb och enkel åtkomst till pipettspetsar, vilket sparar värdefull tid
  • Den främre spärren stänger och låser, vilket säkerställer säker och säker förvaring överallt
Certifikat:
  • Icke-sterila produkter certifierade att vara fria från RNas, DNas, DNA, ATP , Endotoxin, Pyrogen och PCR-hämmare
  • Sterila produkter certifierade att vara fria från RNas, DNas, DNA, ATP , Bioburden, Endotoxin, Pyrogen och PCR-hämmare
Rekommenderas för:
  • Vätskehantering
  • Molekylärbiologi
  • PCR
  • Bioteknik
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad Certified to be free of RNase, DNase, DNA, ATP, Endotoxin, Pyrogen and PCR Inhibitors
Form Fyrkantig
Staplingsbar Ja
Sterilitet Icke-steril
Storlek Liten
Produkttyp Empty Hinged Rack