Läs mer
Thermo Scientific™ ART™ Filtrerade pipettspetsar med bred borrning
GREENER_CHOICE
Produktkod. 10088880
Volym (metrisk):
200 μl
1000 μl
Lämplig för ändamålet:
Steril& PCR-klar
Förpackningsstorlek:
Paket med 800
Paket med 960
Produktkod. 10088880
Brand: Thermo Scientific™ 2079G
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Utför appliceringarna exakt och konsekvent med dessa specialpipettspetsar, som tätar när de utsätts för potentiella föroreningar.
Utför applikationer konsekvent och exakt genom att använda Thermo Scientific™ ART™ Pipettspetsar med bred borrning, som tätar när de utsätts för potentiella föroreningar och fångar dem inuti barriären. ART spetsar är utformade för att underlätta pipettering för en mängd olika applikationer.
Features:
  • Sterile tips are certified free from RNase, DNase and pyrogen
  • Available in sterile, nonsterile and in various packaging options
  • Manufactured according to the industry's highest quality standard
Designed to aid in pipetteting for a variety of applications:
Extended length to prevent contamination by keeping the pipettete shaft from entering the sample vessel
Gel loading for loading acrylamide or agarose gels
Wide orifice genomic for genomic DNA, fragile cell lines and other viscous materials
Solvent Safe for acids, bases and aggressive organic solvents
Compatible with:
SoftFit™ pipette tips provide precise and consistent pipetteting with multichannel pipettes
Ergonomic pipette tips are designed for Gilson pipetteman™ pipettes and Thermo Scientific™ Finnpipette™ Focus pipettes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning ART 1000G, Filtered, Sterile, Lift-off Lid Rack
Volym (metrisk) 1000 μl
Filtrerade Filtrerade
Sterilitet Sterila
Modell ART 1000G
Längd (engelska) 3,36 tum.
Längd (metrisk) 8.54cm
Rena påståenden DNas, RNas, DNA, ATP , PCR-hämmare och endotoxinfri
Formatera Lyft av lockställ
Tipsstil Genomisk/Bred öppning
För användning med (utrustning) Universal Fit
Produktlinje ART
Lämplig för ändamålet Steril& PCR-klar