Läs mer
Thermo Scientific™ ART™ Filtrerade pipettspetsar med bred borrning
GREENER_CHOICE
Produktkod. 10089010
Change view
Volym (metrisk):
200 μl
1000 μl
Lämplig för ändamålet:
Steril& PCR-klar
Förpackningsstorlek:
Paket med 800
Paket med 960
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Lämplig för ändamålet Förpackningsstorlek
10089010 200 μl Steril& PCR-klar Paket med 960
10088880 1000 μl Steril& PCR-klar Paket med 800
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10089010 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 2069G
Antal Pris
1 2045.00 SEK / Paket med 960
5 1840.50 SEK / Paket med 960
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
I lager
Edge
Utför appliceringarna exakt och konsekvent med dessa specialpipettspetsar, som tätar när de utsätts för potentiella föroreningar.
Utför applikationer konsekvent och exakt genom att använda Thermo Scientific™ ART™ Pipettspetsar med bred borrning, som tätar när de utsätts för potentiella föroreningar och fångar dem inuti barriären. ART spetsar är utformade för att underlätta pipettering för en mängd olika applikationer.
Funktioner:
  • Sterila spetsar är certifierade fria från RNase, DNase och pyrogen
  • Finns i steril, icke-steril och i olika förpackningsalternativ
  • Tillverkad enligt branschens högsta kvalitetsstandard
Utformad för att underlätta pipettering för en rad olika tillämpningar:
Förlängd längd för att förhindra kontaminering genom att hindra pipettaxeln från att komma in i provbehållaren
Gelladdning för laddning av akrylamid eller agarose geler
Bredöppet genomiskt för genomiskt DNA, sköra cellinjer och andra viskösa material
Lösningsmedel Säker för syror, baser och aggressiva organiska lösningsmedel
Kompatibel med:
SoftFit™ Pipettspetsar ger precis och konsekvent pipettering med flerkanalspipetter
Ergonomiska pipettspetsar är designade för Gilson pipetteman™ pipetter och Thermo Scientific™ Finnpipette™ Focus-pipetter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning ART 200G, filtrerat, sterilt, lift-off lockställ
Volym (metrisk) 200 μl
Filtrerade Filtrerade
Sterilitet Sterila
Modell ART 200G
Längd (engelska) 1,96 tum.
Längd (metrisk) 4.97cm
Rena påståenden DNas, RNas, DNA, ATP , PCR-hämmare och endotoxinfri
Formatera Lyft av lockställ
Tipsstil Genomisk/Bred öppning
För användning med (utrustning) Universal passform
Produktlinje ART
Lämplig för ändamålet Steril& PCR-klar