Läs mer
- Home
- Products
- Pipettprodukter
- Pipetttips
- Universal pipettspetsar
- Thermo Scientific™ ART™ Ladda om systemet
Thermo Scientific™ ART™ Ladda om systemet
Produktkod. 15103636
| Produktkod. | Volym (metrisk) | För användning med (utrustning) | Modell | Lämplig för ändamålet | unitSize |
|---|---|---|---|---|---|
| 15103636 | 1000 μl | Universal Fit | ART Ej filtrerad | Sterila | Paket med 560 |
| 15193626 | 1000 μl | Universal Fit | ART Ej filtrerad | Sterila | Paket med 560 |
| 15173626 | 1000 μl | Universal Fit | ART Ej filtrerad | Certifierad kvalitet | - |
| 15183626 | 1000 μl | Universal Fit | ART Ej filtrerad | Certifierad kvalitet | Paket med 560 |
| 15183566 | 10 μl | Universal Fit | ART Ej filtrerad | Sterila | Paket med 960 |
| 15193566 | 10 μl | Universal Fit | ART Ej filtrerad | Sterila | Paket med 960 |
| 15123576 | 10 μl | Universal Fit | ART Ej filtrerad | Certifierad kvalitet | Paket med 960 |
| 15113576 | 10 μl | Universal Fit | ART Ultra Micro Ofiltrerad | Certifierad kvalitet | Paket med 960 |
| 15173586 | 20 μl | Eppendorf | ART Ej filtrerad | Sterila | Paket med 960 |
| 15143586 | 20 μl | Eppendorf | ART Ej filtrerad | Sterila | Paket med 960 |
| 15153586 | 20 μl | Eppendorf | ART Ej filtrerad | Certifierad kvalitet | Paket med 960 |
| 15123586 | 20 μl | Eppendorf | ART Ej filtrerad | Certifierad kvalitet | Paket med 960 |
| 15103606 | 200 μl | Universal Fit | ART Ej filtrerad | Sterila | Paket med 960 |
| 15163596 | 200 μl | Universal Fit | ART Ej filtrerad | Sterila | Paket med 960 |
| 15193596 | 200 μl | Universal Fit | ART Ej filtrerad | Certifierad kvalitet | Paket med 960 |
| 15183596 | 200 μl | Universal Fit | ART Ej filtrerad | Certifierad kvalitet | - |
| 15183616 | 300 μl | Universal Fit | ART Ej filtrerad | Sterila | Paket med 960 |
| 15163616 | 300 μl | Universal Fit | ART Ej filtrerad | Sterila | Paket med 960 |
| 15173616 | 300 μl | Universal Fit | ART Ej filtrerad | Certifierad kvalitet | Paket med 960 |
| 15153616 | 300 μl | Universal Fit | ART Ej filtrerad | Certifierad kvalitet | - |
Produktkod. 15103636
Brand: Thermo Scientific™ 310105RT
Beskrivning
Minska avfallet och spara bänk- och förvaringsutrymme med det avancerade Thermo Scientific™ ART™ Ofiltrerat omladdningssystem. Detta system ger ett miljömässigt ansvarsfullt alternativ utan att kompromissa med steriliteten.
Funktioner
- Stapelbar spärrspetsförpackning gör att spetsarna kan passera genom förskjutna hål i den nedre insatsen
- Blisterhylsstyrskenorna riktar in spetsinsatserna för smidig överföring till stället
- Yttre hylsa skyddar spetsar från yttre föroreningar när du fyller på insatser
- Alternativ för spetsförpackning minskar plastavfallet
- Styv skärkonstruktion ger pålitlig spetsbelastning
- Partinummer och beskrivning finns tryckta på varje bilaga
Anmärkning:
Tomt ställ krävs för -RT-delar
Specifikationer
Specifikationer
| Volym (metrisk) | 1000 μl |
| Filtrerade | Ej filtrerad |
| Sterilitet | Sterila |
| Färg | Naturlig |
| Modell | ART Ej filtrerad |
| Längd (engelska) | 3,5 tum |
| Längd (metrisk) | 8.89 cm |
| Rena påståenden | DNas, RNas, DNA, ATP och Endotoxinfri |
| Formatera | Ställ |
| Tipsstil | Låg retention |
| Kvantitet | 2800/Cs. |
| För användning med (utrustning) | Universal Fit |
| Produktlinje | ART |
| Lämplig för ändamålet | Sterila |
| Visa mer Visa mindre |