Läs mer
Thermo Scientific™ SoftFit-L™ Filtrerade pipettspetsar i gångjärnsförsedda ställ
Volym (metrisk):
20 μl
200 μl
300 μl
1000 μl
1200μ L
Förpackningsstorlek:
Paket med 768
Paket med 960
Beskrivning
Pipettera prover med den noggrannhet och precision du förväntar dig av din pipett, varje gång med dessa pipettspetsar. För användning med Rainin™ LTS pipetter.
Pipettera prover med den noggrannhet och precision du förväntar dig av din pipett, varje gång med Thermo Scientific™ SoftFit-L™ pipettspetsar. För användning med Rainin™ LTS pipetter.
- Gångjärnsställ ger enkel åtkomst till spetsar med en hand
- Färgkodade insatser möjliggör snabb identifiering av spetsvolym
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | 1200 μL, Filtered, Sterile, Hinged Rack |
| Volym (metrisk) | 1200μ L |
| Filtrerade | Filtrerade |
| Sterilitet | Sterila |
| Färg | Naturlig |
| Modell | 1200L |
| Längd (engelska) | 3,42 tum. |
| Längd (metrisk) | 8.67cm |
| Rena påståenden | DNas, RNas, DNA, ATP och Endotoxin Free |
| Formatera | Gångjärnsställ |
| Visa mer |