Läs mer
Thermo Scientific™ SoftFit-L™ Filtrerade pipettspetsar i gångjärnsförsedda ställ
Beskrivning
Pipettera prover med den noggrannhet och precision du förväntar dig av din pipett, varje gång med dessa pipettspetsar. För användning med Rainin™ LTS pipetter.
Pipettera prover med den noggrannhet och precision du förväntar dig av din pipett, varje gång med Thermo Scientific™ SoftFit-L™ pipettspetsar. För användning med Rainin™ LTS pipetter.
- Jungfrulig polypropen
- Exakt dosering och ökad reproducerbarhet
- Skyddad mot aerosol- och vätskeföroreningar
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | 20 μl, filtrerat, sterilt, gångjärnsförsedd rack |
| Volym (metrisk) | 20 μl |
| Filtrerade | Filtrerade |
| Sterilitet | Sterila |
| Färg | Naturlig |
| Modell | 20L |
| Längd (engelska) | 1,95 tum. |
| Längd (metrisk) | 4.86cm |
| Rena påståenden | DNas, RNas, DNA, ATP och Endotoxin Free |
| Formatera | Gångjärnsställ |
| Visa mer |