Läs mer
Thermo Scientific™ SoftFit-L™ Filtrerade pipettspetsar i gångjärnsförsedda ställ
GREENER_CHOICE
Produktkod. 12994037
Change view
Volym (metrisk):
20 μl
200 μl
300 μl
1000 μl
1200μ L
Förpackningsstorlek:
Paket med 768
Paket med 960
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) unitSize
12994037 1000 μl Paket med 768
11565454 20 μl Paket med 960
11505464 300 μl Paket med 960
11585454 200 μl Paket med 960
11373393 1200μ L Paket med 768
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 12994037 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 2779HR
Spotlight-erbjudanden
Använd kampanjkoden 28036
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Pipettera prover med den noggrannhet och precision du förväntar dig av din pipett, varje gång med dessa pipettspetsar. För användning med Rainin™ LTS pipetter.
Pipettera prover med den noggrannhet och precision du förväntar dig av din pipett, varje gång med Thermo Scientific™ SoftFit-L™ pipettspetsar. För användning med Rainin™ LTS pipetter.
  • Virgin polypropylene
  • Accurate dispensing and increased level of reproducibility
  • Protected against aerosol and liquid contamination
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning 1000 μL, Filtered, Sterile, Hinged Rack
Volym (metrisk) 1000 μl
Filtrerade Filtrerade
Sterilitet Sterila
Färg Naturlig
Modell 1000L
Längd (engelska) 3,39 tum.
Längd (metrisk) 8.61cm
Rena påståenden DNas, RNas, DNA, ATP och Endotoxin Free
Formatera Gångjärnsställ
Tipsstil Universell
Färgkod Blått
För användning med (utrustning) Rainin LTS LiteTouch
Produktlinje ART SoftFit L
Material Polypropen
Lämplig för ändamålet Steril& PCR-klar