Läs mer
Thermo Scientific™ SoftFit-L™ Icke-filtrerade pipettspetsar med låg retention i ställ med lyftlock
Handla allt MBP Molecular BioProducts Produkter
Volym (metrisk):
20 μl
200 μl
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Förpackningsstorlek:
Paket med 960
Beskrivning
Pipettera prover med den noggrannhet och precision du förväntar dig av din pipett, varje gång med Thermo Scientific™ SoftFit-L™ pipettspetsar. För användning med Rainin™ LTS pipetter.
- Spetsar med låg retention maximerar provleveransen
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | 20L, Ofiltrerad, Steril, Rack |
| Volym (metrisk) | 20 μl |
| Filtrerade | Ej filtrerad |
| Sterilitet | Sterila |
| Färg | Naturlig |
| Modell | 20L |
| Längd (engelska) | 1,95 tum. |
| Längd (metrisk) | 4.86cm |
| Rena påståenden | DNas, RNas, DNA, ATP och Endotoxin Free |
| Formatera | Ställ |
| Visa mer |