Läs mer
Thermo Scientific™ SoftFit-L™ Pipettspetsar, filtrerade, lågretention, gångjärnsförsedda, PCR-färdiga
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-8459000
Volym (metrisk):
20 μl
200 μl
300 μl
1000 μl
1200μ L
Förpackningsstorlek:
Paket med 768
Paket med 960
Produktkod. 11515464
Brand: Thermo Scientific™ 273905HR
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Pipettera prover med den noggrannhet och precision du förväntar dig av din pipett, varje gång, med Thermo Scientific™ SoftFit-L™ pipettspetsar. För användning med Rainin™ LTS pipetter.
Kompatibel med Rainin™ LTS pipetter. Ge enastående noggrannhet och precision, varje gång.
  • Spetsar med låg retention maximerar provleveransen
  • Gångjärnsställ ger enkel åtkomst till spetsar med en hand
  • Färgkodade insatser möjliggör snabb identifiering av spetsvolym
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning 300L, Filtered, Sterile, Hinged Rack
Volym (metrisk) 300 μl
Filtrerade Filtrerade
Sterilitet Sterila
Färg Naturlig
Modell 300L
Längd (engelska) 2,26 tum.
Längd (metrisk) 5.75cm
Rena påståenden DNas, RNas, DNA, ATP och Endotoxin Free
Formatera Gångjärnsställ
Tipsstil Universell
Färgkod Orange
För användning med (utrustning) Rainin LTS LiteTouch
Produktlinje ART SoftFit L
Lämplig för ändamålet Steril& PCR-klar