Läs mer
Thermo Scientific™ ART™ X800 Pure MBP 1000G genomisk pipettspets
Volym (metrisk):
100 till 1000 μl
Förpackningsstorlek:
Paket med 800
Beskrivning
- Material: Polypropen
- Volym: 100 till 1000 μL
- Steril: Ja
- Färg: Vit
- Tipsstil: Bred öppning
- Modell: Pure 1000G
- Förpackningstyp: Rack
Specifikationer
Specifikationer
| Volym (metrisk) | 100 till 1000 μl |
| Sterilitet | Sterila |
| Färg | Vitt |
| Modell | Ren 1000G |
| Formatera | Ställ |
| Tipsstil | Genomisk/Bred öppning |
| Produktlinje | ART |
| Material | Polypropen |