Läs mer
Artefenomel, MedChemExpress
Produktkod. 16453207
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
16453207 50 mg -
16437176 100 mg -
16429717 5 mg -
16427188 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16453207 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY16762
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-12-2026
MedChemExpress Artefenomel (OZ439) is a synthetic antimalarial agent with the artemisinin pharmacophore. Artefenomel (OZ439) is a long-acting artemisinin-related agent.
Artefenomel (OZ439) is a synthetic antimalarial agent with the artemisinin pharmacophore. Artefenomel (OZ439) is a long-acting artemisinin-related agent.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Artefenomel
Fysisk form Solid
CAS 1029939-86-3
Färg Off-White
Kvantitet 50 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C28H39NO5
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Synonym OZ439
Löslighetsinformation DMSO : 4.2 mg/mL (8.94 mM; Need ultrasonic)
LEDER [H][C@@]1(C[C@H](C2)C3)C4([C@@]3([H])C[C@H]2C1)O[C@]5(OO4)CC[C@H](CC5)C6=CC=C(C=C6)OCCN7CCOCC7
Molekylvikt (g/mol) 469.61
Formel vikt 469.61
Procent renhet 98.16%