Läs mer
Artemether-d3, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Artemether-d3 |
| CAS | 93787-85-0 |
| Molekylformel | C16H23D3O5 |
| Kvantitet | 2.5 mg |
| Synonym | (3R,5aS,6R,8aS,9R,10S,12R,12aR)-Decahydro-10-(methoxy-d3)-3,6,9-trimethyl-3,12-epoxy-12H-pyrano[4,3-j]-1,2-benzodioxepin, Decahydro-10-(methoxy-d3)- 3,6,9-trimethyl-3,12-epoxy-12H-pyrano[4,3-j]-1,2-benzodioxepin, Artemos-d3, Artenam-d3, Artesaph-d3, Artesian-d3, Dihydroartemisinin-d3 Methyl Ether, Falcidol-d3, Gvither-d3, Larither-d3, Malartem-d3, SM 224-d3, β-Artemether-d3, β-Dihydroartemisinin-d3 Methyl Ether |
| InChI formel | InChI=1S/C16H26O5/c1-9-5-6-12-10(2)13(17-4)18-14-16(12)11(9)7-8-15(3,19-14)20-21-16/h9-14H,5-8H2,1-4H3/t9-,10-,11+,12+,13+,14-,15-,16-/m1/s1/i4D3 |
| LEDER | [H][C@]1(CC[C@](OO2)(C)O3)[C@H](C)CC[C@]4([H])[C@@]12[C@]3([H])O[C@H](OC([2H])([2H])[2H])[C@@H]4C |
| IUPAC-namn | (1R,4S,5R,8S,9R,10S,12R,13R)-1,5,9-trimethyl-10-(trideuteriomethoxy)-11,14,15,16-tetraoxatetracyclo[10.3.1.04,13.08,13]hexadecane |
| Molekylvikt (g/mol) | 301.39 |