Läs mer
Artemether, MedChemExpress
Beskrivning
Artemether is an antimalarial for the treatment of resistant strains of falciparum malaria.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Artemether |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 71963-77-4 |
| Färg | Off-White |
| Kvantitet | 500 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C16H26O5 |
| För användning med (applikation) | COVID-19-immunoregulation |
| Synonym | Dihydroqinghaosu methyl ether Dihydroartemisinin methyl ether SM224 |
| Löslighetsinformation | DMSO : 100 mg/mL (335.15 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble) |
| Visa mer |