Läs mer
Artemether, Mikromol™
Beskrivning
Artemether
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Artemether |
| CAS | 71963-77-4 |
| Analyt- eller komponentnamn | Artemether |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C16 H26 O5 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | (3R,5aS,6R,8aS,9R,10S,12R,12aR)-Decahydro-10-methoxy-3,6,9-trimethyl-3,12-epoxy-12H-pyrano[4,3-j]-1,2-benzodioxepin, (+)-Artemether, Artemether, Artemos, Artenam, Artesaph, Artesian, Dihydroartemisinin methyl ether, Falcidol, Gvither, Larither, Malartem, Paluther, SM 224, 3,12-Epoxy-12H-pyrano[4,3-j]-1,2-benzodioxepin, decahydro-10-methoxy-3,6,9-trimethyl-, [3R-(3alpha,5abeta,6beta,8abeta,9alpha,10alpha,12beta,12aR*)]-, beta-Artemether, beta-Dihydroartemisinin methyl ether |
| InChI formel | InChI=1S/C16H26O5/c1-9-5-6-12-10(2)13(17-4)18-14-16(12)11(9)7-8-15(3,19-14)20-21-16/h9-14H,5-8H2,1-4H3/t9-,10-,11+,12+,13+,14-,15-,16-/m1/s1 |
| LEDER | CO[C@H]1O[C@@H]2O[C@@]3(C)CC[C@H]4[C@H](C)CC[C@@H]([C@H]1C)[C@@]24OO3 |
| IUPAC-namn | (3R,5aS,6R,8aS,9R,10S,12R,12aR)-Decahydro-10-methoxy-3,6,9-trimethyl-3,12-epoxy-12H-pyrano[4,3-j]-1,2-benzodioxepin |
| Visa mer |