Läs mer
Artemisinic Aldehyde, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Artemisinic Aldehyde |
| Analyt- eller komponentnamn | Artemisinic Aldehyde |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Frakt skick | Room Temperature |
| InChI formel | InChI=1S/C15H22O/c1-10-4-6-13-11(2)5-7-14(12(3)9-16)15(13)8-10/h8-9,11,13-15H,3-7H2,1-2H3/t11-,13+,14+,15+/m1/s1 |
| Lösningstyp | Neat |
| Industry Type | Pharmaceutical |
| Kvantitet | 25 mg |
| Formel vikt | 218.1671 |
| Procent renhet | >95% |