Läs mer
Artemisinin, 98 %
Description
Artemisinin hämmar angiogenes genom att nedreglera HIF-1α- och VEGF-uttryck i musembryonala stamceller. Artemisinin korsar blod-hjärnbarriären och är en hämmare av mänsklig NOS2 (iNOS).
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
Löslig till 100 mM i DMSO och till 75 mM i etanol
Anteckningar
Förvara på en sval, torr plats i en tätt förseglad behållare. Förvara bort från oxiderande medel, värm upp. Förvara i kylskåp.
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | Artemisinin |
| Smältpunkt | 156 °C till 157 °C |
| Färg | Vitt |
| Kvantitet | 5 g |
| Merck Index | 14,817 |
| Löslighetsinformation | Löslig till 100 mM i DMSO och till 75 mM i etanol |
| Optisk rotation | +76° (c=0,5 i metanol) |
| Formel vikt | 282.33 |
| Procent renhet | 99% |
| Fysisk form | Kristaller eller pulver |
RUO– Endast forskningsanvändning