Läs mer
Artemisinin, TRC
Produktkod. 30135139
Change view
Kvantitet:
50 mg
100 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30135139 100 mg
30134081 500 mg
30009819 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30135139 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA777500100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-01-2027
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 63968-64-9
Molekylformel C15 H22 O5
Molekylvikt (g/mol) 282.33
Synonym Artemisinin, (3R,5aS,6R,8aS,9R,12S,12aR)-Octahydro-3,6,9-trimethyl-3,12-epoxy-12H-pyrano[4,3-j]-1,2-benzodioxepin-10(3H)-one
IUPAC-namn (1R,4S,5R,8S,9R,12S,13R)-1,5,9-trimetyl-11,14,15,16-tetraoxatetracyklo[10.3.1.04,13.08,13]hexadekan-10-ett
LEDER C[C@@H]1CC[C@H]2[C@@H](C)C(=O)O[C@@H]3O[C@@]4(C)CC[C@@H]1[C@@]23OO4
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Artemisinin
Analyt- eller komponentnamn Artemisinin
Frakt skick Rumstemperatur
InChI formel InChI=1S/C15H22O5/c1-8-4-5-11-9(2)12(16)17-13-15(11)10(8)6-7-14(3,18-13)19-20-15/h8-11,13H,4-7H2,1-3H3/t8-,9-,10+,11+,13-,14-,15-/m1/s1
Lösningstyp Snyggt
Industry Type Kriminalteknik
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 282.1467