Läs mer
Artemisitene, TRC
Produktkod. 30005820
Change view
Kvantitet:
25 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30005820 25 mg
30010053 50 mg
30006223 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30005820 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA77755025MG
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 101020-89-7
Molekylformel C15 H20 O5
Molekylvikt (g/mol) 280.32
Synonym (3R,5aS,6R,8aS,12S,12aR)-Octahydro-3,6-dimethyl-9-methylene-3,12-epoxy-12H-pyrano[4,3-j]-1,2-benzodioxepin-10(3H)-one, (+)-Artemisitene, Dehydroqinghaosu;
IUPAC-namn (1R,4S,5R,8S,12S,13R)-1,5-dimethyl-9-methylidene-11,14,15,16-tetraoxatetracyclo[10.3.1.04,13.08,13]hexadecan-10-one
LEDER C[C@@H]1CC[C@H]2C(=C)C(=O)O[C@@H]3O[C@@]4(C)CC[C@@H]1[C@@]23OO4
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Artemisitene
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 25 mg
InChI formel InChI=1S/C15H20O5/c1-8-4-5-11-9(2)12(16)17-13-15(11)10(8)6-7-14(3,18-13)19-20-15/h8,10-11,13H,2,4-7H2,1,3H3/t8-,10+,11+,13-,14-,15-/m1/s1
Formel vikt 280.1311
Procent renhet >95%