Läs mer
Artemisone, MedChemExpress
Beskrivning
Artemisone (Artemifone) is a potent and semi-synthetic antimalarial, inhibits P. falciparum strains, with a mean IC50 of 0.83 nM. Artemisone is also a potent inhibitor of human CMV.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Artemisone |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 255730-18-8 |
| Färg | White |
| Kvantitet | 5 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C19H31NO6S |
| För användning med (applikation) | COVID-19-immunoregulation |
| Synonym | Artemifone BAY 44-9585 |
| Löslighetsinformation | DMSO : 130 mg/mL (323.77 mM; Need ultrasonic) |
| Visa mer |