Läs mer
Artemotil, MedChemExpress
Beskrivning
Artemotil (β-Arteether) has antimalarial activity for the treatment of chloroquine-resistant Plasmodium falciparum malaria with an IC50 of 1.61 nM. Artemotil also has central nervous system (CNS) neurotoxicity and anorectic toxicity in rats, dogs and monkeys.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Artemotil |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 75887-54-6 |
| Färg | Off-White |
| Kvantitet | 100 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C17H28O5 |
| För användning med (applikation) | COVID-19-immunoregulation |
| Synonym | β-Arteether (+)-Arteether Arteether |
| Löslighetsinformation | DMSO : 50 mg/mL (160.05 mM; Need ultrasonic) |
| Visa mer |