missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Arterolane, MedChemExpress

Produktkod. 16480547
Encompass_Preferred
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16480547 50 mg
16496917 5 mg
16495156 100 mg
16424208 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 16480547 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY10852

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

MedChemExpress Arterolane is an antimalarial agent, with IC50 of both 1.1 nM against P. falciparum Ro73 and W2, respectively.

Arterolane is an antimalarial agent, with IC50 of both 1.1 nM against P. falciparum Ro73 and W2, respectively.

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Arterolane
Fysisk form Solid
CAS 664338-39-0
Färg White
Kvantitet 50 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C22H36N2O4
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Synonym OZ 277 RBx 11160
Löslighetsinformation DMSO : 100 mg/mL (254.76 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(NCC(N)(C)C)C[C@H](CC1)CC[C@]21OO[C@]3(O2)[C@H]4C[C@@H]5C[C@H](C4)C[C@H]3C5
Molekylvikt (g/mol) 392.53
Formel vikt 392.53
Kvalitet Research
Visa mer Visa mindre

Research purposes only

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.