missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Arterolane p-Toluenesulfonic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Arterolane p-Toluenesulfonic Acid |
| CAS | 664338-40-3 |
| Molekylformel | C22H36N2O4 • C7H8O3S |
| Kvantitet | 1 mg |
| Synonym | OZ 277, cis-N-(2-Amino-2-methylpropyl)dispiro[cyclohexane-1,3'-[1,2,4]trioxolane-5',2''-tricyclo[3.3.1.13,7]decane]-4-acetamide p-Toluenesulfonic Acid |
| LEDER | O=C(NCC(N)(C)C)C[C@H]1CC[C@]2(OC3(C4([H])CC(C5)CC3([H])CC5C4)OO2)CC1.O=S(C6=CC=C(C)C=C6)(O)=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 392.531722 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?