Läs mer
Artesunate, MedChemExpress
Produktkod. 16479026
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16479026 100 mg -
16434787 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16479026 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYN0193
MedChemExpress Artesunate is an inhibitor of both STAT-3 and exported protein 1 (EXP1).
Artesunate is an inhibitor of both STAT-3 and exported protein 1 (EXP1).
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Artesunate
CAS 88495-63-0
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C19H28O8
Kvantitet 100 mg
Löslighetsinformation DMSO : 83.33 mg/mL (216.77 mM; Need ultrasonic) ∣7.5% sodium bicarbonate : 20 mg/mL (52.03 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
LEDER O=C(O[C@H]1[C@H](C)[C@]2([H])CC[C@@H](C)[C@]3([H])CC[C@@](O4)(C)OO[C@]32[C@]4([H])O1)CCC(O)=O
Molekylvikt (g/mol) 384.42
Formel vikt 384.42
Procent renhet 98.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-Kinase/protease