missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Articaine EP Impurity A (as Hydrochloride), Mikromol™

Produktkod. 17931566
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17931566 25 mg
17962986 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 17931566 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0369.010025

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

Articaine EP Impurity A (as Hydrochloride)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Acetamidoarticaine Hydrochloride
CAS 2984442-47-7
Analyt- eller komponentnamn Acetamidoarticaine Hydrochloride
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C12 H18 N2 O3 S . HCl
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Methyl 3-[[2-(Propylamino)acetyl]amino]-4-methylthiophene-2-carboxylate Hydrochloride (Acetamidoarticaine Hydrochloride), Articaine Hydrochloride Imp. A (EP), Articaine Imp. A (EP), Articaine USP Related Compound A, Articaine USP RC A, Methyl 3-[[2-(Propylamino)acetyl]amino]-4-methylthiophene-2-carboxylate Hydrochloride, Articaine Hydrochloride Imp. A (EP) as Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C12H18N2O3S.ClH/c1-4-5-13-6-9(15)14-10-8(2)7-18-11(10)12(16)17-3;/h7,13H,4-6H2,1-3H3,(H,14,15);1H
LEDER Cl.CCCNCC(=O)Nc1c(C)csc1C(=O)OC
IUPAC-namn methyl 4-methyl-3-[[2-(propylamino)acetyl]amino]thiophene-2-carboxylate;hydrochloride
Molekylvikt (g/mol) 306.81
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 306.0805 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.