Läs mer
ARV-771, MedChemExpress
Beskrivning
ARV-771 is a potent BET PROTAC based on E3 ligase von Hippel-Lindau with Kds of 34 nM, 4.7 nM, 8.3 nM, 7.6 nM, 9.6 nM, and 7.6 nM for BRD2(1), BRD2(2), BRD3(1), BRD3(2), BRD4(1), and BRD4(2), respectively.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | ARV-771 |
| CAS | 1949837-12-0 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C49H60ClN9O7S2 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 50 mg/mL (50.68 mM) |
| LEDER | CC(C(C(C1=CC=C(Cl)C=C1)=N[C@@H](CC(NCCOCCCOCC(N[C@@H](C(C)(C)C)C(N(C[C@H](O)C2)[C@@H]2C(N[C@H](C3=CC=C(C(SC=N4)=C4C)C=C3)C)=O)=O)=O)=O)C5=NN=C(C)N65)=C6S7)=C7C |
| Molekylvikt (g/mol) | 986.64 |
| Formel vikt | 986.64 |
| Visa mer |