Läs mer
ARV-825, MedChemExpress
Beskrivning
ARV-825 is a PROTAC connected by ligands for Cereblon and BRD4. ARV-825 binds to BD1 and BD2 of BRD4 with Kds of 90 and 28 nM, respectively.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | ARV-825 |
| CAS | 1818885-28-7 |
| Färg | Deep Yellow |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C46H47ClN8O9S |
| Kvantitet | 10 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 50 mg/mL (54.15 mM) |
| LEDER | CC1=NN=C2N1C(SC(C)=C3C)=C3C(C4=CC=C(Cl)C=C4)=N[C@H]2CC(NC5=CC=C(OCCOCCOCCOCCNC6=C(C(N(C7CCC(NC7=O)=O)C8=O)=O)C8=CC=C6)C=C5)=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 923.43 |
| Formel vikt | 923.43 |
| Visa mer |