Läs mer
Arylex, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Halauxifen-methyl |
| CAS | 943831-98-9 |
| Molekylformel | C14 H11 Cl2 F N2 O3 |
| Kvantitet | 2.5 mg |
| Synonym | Arylex, Arylex active, Halauxifen-methyl, XDE 729 |
| InChI formel | InChI=1S/C14H11Cl2FN2O3/c1-21-13-7(15)4-3-6(11(13)17)9-5-8(18)10(16)12(19-9)14(20)22-2/h3-5H,1-2H3,(H2,18,19) |
| LEDER | COC(=O)c1nc(cc(N)c1Cl)c2ccc(Cl)c(OC)c2F |
| IUPAC-namn | methyl 4-amino-3-chloro-6-(4-chloro-2-fluoro-3-methoxyphenyl)pyridine-2-carboxylate |
| Molekylvikt (g/mol) | 345.15 |
| Formel vikt | 344.0131 |