Läs mer
Novus Biologicals™ Arylsulfatase G/ARSG 293T Cell Transient Overexpression Lysate
Handla allt Bio Techne ProdukterSpecifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 0.1 mL |
| Innehåll och lagring | Store at -80°C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Forskningskategori | Lipid and Metabolism |
| Mål | Arylsulfatase G/ARSG |
| Synonym | arylsulfatase G, EC 3.1.6, EC 3.1.6.-, EC 3.1.6.4, KIAA1001ASG |
| Gensymbol | ARSG |