Läs mer
RETSCH AS 200 Comfort Spännanordningar
Produktkod. 10379941 Handla allt Retsch Produkter
Change view
För användning med (applikation):
Torrsiktning
Våtsiktning
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. För användning med (applikation) Förpackningsstorlek
10379941 Torrsiktning Varje
10330822 Våtsiktning Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10379941 Leverantör RETSCH Leverantörsnummer 32.662.0004
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Specifikationer
Produkttyp Spännanordningar
Diameter (metrisk) 100/150/200/203 mm
För användning med (applikation) Torrsiktning
För användning med (utrustning) Analytisk silshaker AS 200
Förpackningsmängd 1 st.