Läs mer
AS-252424, MedChemExpress
Produktkod. 16458417
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16458417 5 mg -
16435738 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16458417 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY13532
MedChemExpress AS-252424 is a potent and selective PI3Kγ inhibitor with an IC50 of 30±10 nM.
AS-252424 is a potent and selective PI3Kγ inhibitor with an IC50 of 30±10 nM.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material AS-252424
CAS 900515-16-4
Färg Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C14H8FNO4S
Kvantitet 5 mg
Löslighetsinformation DMSO : 25 mg/mL (81.89 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(NC/1=O)SC1=C/C2=CC=C(C3=CC=C(F)C=C3O)O2
Molekylvikt (g/mol) 305.28
Formel vikt 305.28
Procent renhet 99.31%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-Kinase/protease