Läs mer
AS-252424, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (5Z)-5-[(5-(4-Fluoro-2-hydroxyphenyl)-2-furanyl)methylene]-2,4-thiazolidinedione |
| CAS | 900515-16-4 |
| Molekylformel | C14H8FNO4S |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | AS-252424, (5Z)-5-[[5-(4-Fluoro-2-hydroxyphenyl)-2-furanyl]methylene]-2,4-thiazolidinedione |
| InChI formel | InChI=1S/C14H8FNO4S/c15-7-1-3-9(10(17)5-7)11-4-2-8(20-11)6-12-13(18)16-14(19)21-12/h1-6,17H,(H,16,18,19)/b12-6- |
| LEDER | Oc1cc(F)ccc1c2oc(\C=C\3/SC(=O)NC3=O)cc2 |
| IUPAC-namn | (5Z)-5-[[5-(4-fluoro-2-hydroxyphenyl)furan-2-yl]methylidene]-1,3-thiazolidine-2,4-dione |
| Molekylvikt (g/mol) | 305.28 |