Läs mer
AS-605240, MedChemExpress
Beskrivning
AS-605240 is a specific and orally active inhibitor of the PI3Kγ, with an IC50 of 8 nM, and a Ki of 7.8 nM.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | AS-605240 |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 648450-29-7 |
| Färg | Pink |
| Kvantitet | 10 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C12H7N3O2S |
| För användning med (applikation) | Cancer-Kinase/protease |
| Löslighetsinformation | DMSO : 5.8 mg/mL (22.54 mM; Need warming) ∣H2O : 2.78 mg/mL (10.81 mM; ultrasonic and warming and adjust pH to 10 with NaOH and heat to 60°C) |
| LEDER | O=C(NC/1=O)SC1=C/C2=CC=C3N=CC=NC3=C2 |
| Visa mer |