Läs mer
(aS)-a-Aminobensenbutanyl-L-leucyl-L-fenylalanin Metylestermono(trifluoracetat), TRC
Produktkod. 30317171
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30317171 1 g
1 options
Produktkod. 30317171 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA5914251G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (AlphaS)-Alpha-Aminobenzenebutanoyl-L-leucyl-L-phenylalanine Methyl Ester Mono(trifluoroacetate)
CAS 868539-99-5
Molekylformel C28H36F3N3O6
Kvantitet 1 g
Synonym (αS)-α-Aminobenzenebutanoyl-L-leucyl-L-phenylalanine Methyl Ester 2,2,2-Trifluoroacetate
InChI formel InChI=1S/C26H35N3O4.C2HF3O2/c1-18(2)16-22(28-24(30)21(27)15-14-19-10-6-4-7-11-19)25(31)29-23(26(32)33-3)17-20-12-8-5-9-13-20;3-2(4,5)1(6)7/h4-13,18,21-23H,14-17,27H2,1-3H3,(H,28,30)(H,29,31);(H,6,7)/t21-,22-,23-;/m0./s1
LEDER COC(=O)[C@H](Cc1ccccc1)NC(=O)[C@H](CC(C)C)NC(=O)[C@@H](N)CCc2ccccc2.OC(=O)C(F)(F)F
IUPAC-namn metyl(2S)-2-[[(2S)-2-[[(2S)-2-amino-4-fenylbutanoyl]amino]-4-metylpentanyl]amino]-3-fenylpropanoat; 2,2,2-trifluorättiksyra
Molekylvikt (g/mol) 567.6
Formel vikt 567.2556