Läs mer
(aS)-a-Hydrazinyl-3,4-dihydroxy-a-methylbenzenepropanoic Acid Ethyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ethyl (2S)-3-(3,4-Dihydroxyphenyl)-2-hydrazino-2-methylpropanoate (Carbidopa Ethyl Ester) |
| CAS | 1458640-32-8 |
| Molekylformel | C12 H18 N2 O4 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | (αS)-α-Hydrazinyl-3,4-dihydroxy-α-methyl-benzenepropanoic acid ethyl ester |
| InChI formel | InChI=1S/C12H18N2O4/c1-3-18-11(17)12(2,14-13)7-8-4-5-9(15)10(16)6-8/h4-6,14-16H,3,7,13H2,1-2H3/t12-/m0/s1 |
| LEDER | CCOC(=O)[C@](C)(Cc1ccc(O)c(O)c1)NN |
| IUPAC-namn | ethyl (2S)-3-(3,4-dihydroxyphenyl)-2-hydrazinyl-2-methylpropanoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 254.28 |
| Formel vikt | 254.1267 |