missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(aS)-N,N,a-Trimethyl-3-(4-nitrophenoxy)benzenemethanamine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (alphaS)-N,N,alpha-Trimethyl-3-(4-nitrophenoxy)benzenemethanamine |
| CAS | 1346242-32-7 |
| Molekylformel | C16 H18 N2 O3 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | Benzenemethanamine','N,N,α-trimethyl-3-(4-nitrophenoxy)-','(αS)-, (S)-N,N-Dimethyl-1-[3-(4-nitrophenoxy)phenyl]ethanamine |
| InChI formel | InChI=1S/C16H18N2O3/c1-12(17(2)3)13-5-4-6-16(11-13)21-15-9-7-14(8-10-15)18(19)20/h4-12H,1-3H3/t12-/m0/s1 |
| LEDER | C[C@H](N(C)C)c1cccc(Oc2ccc(cc2)[N+](=O)[O-])c1 |
| IUPAC-namn | (1S)-N,N-dimethyl-1-[3-(4-nitrophenoxy)phenyl]ethanamine |
| Molekylvikt (g/mol) | 286.33 |
| Formel vikt | 286.1317 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?