Läs mer
AS1517499, MedChemExpress
Produktkod. 16479656
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16479656 50 mg -
16435837 5 mg -
16432626 25 mg -
16403108 10 mg 10mg
16474396 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 16479656 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY100614
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress AS1517499 is a potent and brain-permeable STAT6 phosphorylation inhibitor with an IC50 of 21 nM.
AS1517499 is a potent and brain-permeable STAT6 phosphorylation inhibitor with an IC50 of 21 nM.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material AS1517499
CAS 919486-40-1
Färg Light Nude
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C20H20ClN5O2
Kvantitet 50 mg
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 35 mg/mL (87.97 mM)
LEDER O=C(C1=CN=C(NCCC2=CC=C(O)C(Cl)=C2)N=C1NCC3=CC=CC=C3)N
Molekylvikt (g/mol) 397.86
Formel vikt 397.86
Procent renhet 98.1%
Kvalitet Research
Fysisk form Powder
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation