Läs mer
AS1949490, MedChemExpress
Produktkod. 16480058
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
Produktkod. Kvantitet
16480058 5 mg
1 options
Produktkod. 16480058 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY18686
MedChemExpress AS1949490 is a potent and selective SHIP-2 (SH2 domain-containing inositol 5′ phosphatase 2) inhibitor, with an IC50 of 620 nM. AS1949490 activated glucose metabolism via up-regulation of GLUT1 gene in L6 myotubes.
AS1949490 is a potent and selective SHIP-2 (SH2 domain-containing inositol 5′ phosphatase 2) inhibitor, with an IC50 of 620 nM. AS1949490 activated glucose metabolism via up-regulation of GLUT1 gene in L6 myotubes.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material AS1949490
Fysisk form Solid
CAS 1203680-76-5
Färg Off-White
Kvantitet 5 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C20H18ClNO2S
För användning med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation
Löslighetsinformation DMSO : 50 mg/mL (134.45 mM; Need ultrasonic and warming)
LEDER O=C(C1=C(OCC2=CC=C(Cl)C=C2)C=CS1)N[C@H](C3=CC=CC=C3)C
Molekylvikt (g/mol) 371.88
Formel vikt 371.88
Procent renhet 98.0%