missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
AS2717638, MedChemExpress
Beskrivning
AS2717638 is an oral active and selective lysophosphatidic acid receptor 5 (LPA5) antagonist, with an IC50 of 38 nM for hLPA5. AS2717638 also significantly improves PGE2-, PGF2α-, and AMPA-induced allodynia.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | AS2717638 |
| CAS | 2148339-28-8 |
| Färg | Off-White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C25H25N3O5 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : 60 mg/mL (134.08 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | O=C1N(C2=NOC3=C2C=C(C)C=C3)C=C(C(N4CCCCC4)=O)C5=C1C=C(OC)C(OC)=C5 |
| Molekylvikt (g/mol) | 447.48 |
| Formel vikt | 447.48 |
| Visa mer |
Research purposes only
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?