missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Tocris Bioscience™ AS2717638

Beskrivning
AS2717638 is a potent LPA5 receptor antagonist (IC50 = 38 nM in BV-2 microglia cells). It is selective for LPA5 over LPA1, LPA2, and LPA3. It inhibits LPA-mediated pro-inflammatory transcription factor phosphorylation. In vivo, AS2717638 inhibits LPA5 agonist-induced allodynia in mice. It also exhibits analgesic effects against both neuropathic and inflammatory pain in rodent models. Orally bioavailable and brain penetrant.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6,7-Dimethoxy-2-(5-methyl-1,2-benzisoxazol-3-yl)-4-(1-piperidinylcarbonyl)-1(2 H)-isoquinolinone |
| CAS | 2148339-28-8 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Mål | LPAR5/LPA5/GPR92 |
| Molekylformel | C25H25N3O5 |
| Renhet | 0.98 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?