Läs mer
As5+ lösning för ICP 100mg/L, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Produktkod. 12960774 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
12960774 100 mL 100ml
1 options
Produktkod. 12960774 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer SP 002 100
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Alla våra certifierade referensmaterial och reagenser produceras under en ISO 9001 Kvalitetsledningssystem, även Ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och Ackrediterat enligt ISO Guide 34.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material As5+ solution
Förpackning Flaska
Koncentration 100 mg/L
Lösningsmedel eller matris Water
Kvantitet 100 mL