Läs mer
As5+ lösning för ICP 1g/L, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Produktkod. 12900784 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
12900784 100 mL 100ml
1 options
Produktkod. 12900784 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer SP 102 100
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Alla våra certifierade referensmaterial och reagenser produceras under en ISO 9001 Kvalitetsledningssystem, även Ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och Ackrediterat enligt ISO Guide 34.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material As5+ solution
Förpackning Flaska
Koncentration 1 g/L
Lösningsmedel eller matris Water
Kvantitet 100 mL
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Single-element Standard Solution for ICP. Arsenic (As) (5+) 1000mg/l in water
Signal Word
  • Fara
Hazard Category
  • Cancerogenitet Kategorija 1A
Hazard Statement
  • H350-Kan orsaka cancer.
Precautionary Statement
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P202-Använd inte produkten innan du har läst och förstått säkerhetsanvisningarna.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till .