Läs mer
Abnova™ ASAH1 HEK293 Cell Transient Overexpression Lysate (Nondenatured)
Produktkod. 16148099
Change view
Kvantitet:
100 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
Produktkod. Kvantitet unitSize
16148099 100 μg 100µg
1 options
Produktkod. 16148099 Leverantör Abnova™ Leverantörsnummer L146T6.100ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Human overexpression lysate
Specifikationer
Celllinje HEK293
För användning med (applikation) Immunoprecipitation, Western Blot
Beskrivning ASAH1 HEK293 Cell Transient Overexpression Lysate(Non-Denatured)
Genaccessionsnr. NM_177924
Lysisbuffert Modified RIPA Lysis Buffer:50 mM Tris-HCl pH 7.4, 150 mM NaCl, 1mM EDTA, 1% Triton X-100, 0.1% SDS, 1% Sodium deoxycholate, 1mM PMSF. ;Modified RIPA Lysis Buffer:50 mM Tris-HCl pH 7.4, 150 mM NaCl, 1mM EDTA, 1% Triton X-100, 0.1% SDS, 1% Sodium deoxycholate, 1mM PMSF.
Molekylvikt (g/mol) Theoretical M.W. 45kDa
Plasmid pCMV-ASAH1 full length
Kvalitetskontrolltestning Transient overexpression cell lysate was tested with anti-ASAH1 antibody (Mfr. No. H00000427-M01 ) by Western Blot.
Kvantitet 100 μg
Förvaringsbuffert In modified RIPA Lysis Buffer.
Värd art Human
Koncentration 2 mg/mL
Innehåll och lagring Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 100UG ASAH1 HEK293 Cell Transient Overexpression L ysate(Non-Denatured)
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Aspirationstoxicitet Kategori 1
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
  • H304-Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: Dodecane