missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Asapiprant, MedChemExpress

Produktkod. 16463207
Encompass_Preferred
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16463207 50 mg -
16447176 100 mg -
16439717 5 mg -
16437188 10 mg 10mg
16411649 1 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 16463207 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY16763

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

MedChemExpress Asapiprant is a potent and selective DP1 receptor antagonist with a Ki of 0.44 nM.

Asapiprant is a potent and selective DP1 receptor antagonist with a Ki of 0.44 nM.

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Asapiprant
CAS 932372-01-5
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C24H27N3O7S
Kvantitet 50 mg
Synonym S-555739
Löslighetsinformation DMSO : 11.11 mg/mL (22.15 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(O)COC1=CC(N2CCN(S(=O)(C3=CC=C(OC(C)C)C=C3)=O)CC2)=CC=C1C4=NC=CO4
Molekylvikt (g/mol) 501.55
Formel vikt 501.55
Procent renhet 99.4%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Visa mer Visa mindre

Research purposes only

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.