Läs mer
Asaraldehyde, MedChemExpress
Produktkod. 16454386
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
16454386 100 mg
1 options
Produktkod. 16454386 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY100580
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
MedChemExpress Asarylaldehyde (Asaronaldehyde), a COX-2 inhibitor, significantly inhibits cyclooxygenase II (COX-2) activity with an IC50 value of 100 μg/mL.
Asarylaldehyde (Asaronaldehyde), a COX-2 inhibitor, significantly inhibits cyclooxygenase II (COX-2) activity with an IC50 value of 100 μg/mL.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Asaraldehyde
CAS 4460-86-0
Färg White to Off-White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C10H12O4
Kvantitet 100 mg
Synonym Asaronaldehyde Asaraldehyde 2,4,5-trimethoxy-Benzaldehyde
Löslighetsinformation DMSO : 100 mg/mL (509.68 mM; Need ultrasonic) ∣Ethanol : 50 mg/mL (254.84 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 0.14 mg/mL (0.71 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=CC1=CC(OC)=C(OC)C=C1OC
Molekylvikt (g/mol) 196.2
Formel vikt 196.2
Procent renhet 97.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation