Läs mer
Asatone, MedChemExpress
Beskrivning
Asatone is an active component isolated from Radix et Rhizoma Asari, with anti-inflammatory effect via activation of NF-κB and donwn regulation of p-MAPK (ERK, JNK and p38) pathways.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Asatone |
| CAS | 38451-63-7 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C24H32O8 |
| Kvantitet | 1 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : 100 mg/mL (222.96 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | O=C1C(OC)(OC)[C@@]2([H])[C@@](C(OC)(OC)C3=O)([H])C(CC=C)=C[C@@]3(OC)[C@@]2(CC=C)C=C1OC |
| Molekylvikt (g/mol) | 448.51 |
| Formel vikt | 448.51 |
| Visa mer |